Wichtige Dokumente
510874
Tetraethylsilan
99%
Synonym(e):
Bis(pentamethylcyclopentadienyl)dimethylzirconium, Dimethylbis(pentamethylcyclopentadienyl)zirconium, Dimethylpermethylzirconocene
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.4263 (lit.)
bp
153-154 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−82.5 °C (lit.)
Dichte
0.761 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC[Si](CC)(CC)CC
InChI
1S/C8H20Si/c1-5-9(6-2,7-3)8-4/h5-8H2,1-4H3
InChIKey
VCZQFJFZMMALHB-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
77.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
25 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?