Merck
423815
Sigma-Aldrich
Diethylsilan
99%
Synonym(e):
3-Silapentane
About This Item
Lineare Formel:
(C2H5)2SiH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
88.22
Beilstein:
1730902
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.391 (lit.)
bp
56 °C (lit.)
Dichte
0.681 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC[SiH2]CC
InChI
1S/C4H12Si/c1-3-5-4-2/h3-5H2,1-2H3
InChIKey
UCXUKTLCVSGCNR-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Reagent employed in the chemical vapor deposition of SiO2 for microelectronics.
Zubehör
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
-4.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-20 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Chemistry of Materials, 5, 1710-1710 (1993)