490601
Propan-d8
99 atom % D
Synonym(e):
Perdeuteropropane
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
1.5 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
8.42 atm ( 21.1 °C)
Isotopenreinheit
99 atom % D
bp
−42.1 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−188 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+8
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H8/c1-3-2/h3H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2
InChIKey
ATUOYWHBWRKTHZ-AUOAYUKBSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Lecture bottle with brass CGA 110/180 valve
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Empfohlene Produkte
Stainless steel control valves Z146951 or Z187224
Empfohlenes Ventil
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
-155.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-104 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?