Merck
303011
Sigma-Aldrich
Heptan-d16
99 atom % D
About This Item
Lineare Formel:
CD3(CD2)5CD3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
116.30
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12142201
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Dampfdichte
3.5 (vs air)
Qualitätsniveau
100
200
Dampfdruck
40 mmHg ( 20 °C)
Isotopenreinheit
99 atom % D
Assay
99% (CP)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
595 °F
Methode(n)
NMR: suitable
Brechungsindex
n20/D 1.3844 (lit.)
bp
98 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-91 °C (lit.)
Dichte
0.794 g/mL at 25 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+16
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C7H16/c1-3-5-7-6-4-2/h3-7H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2
InChIKey
IMNFDUFMRHMDMM-NEBSKJCTSA-N
Empfohlene Produkte
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
24.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-4.00 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
The polarizability of some deuterated hydrocarbons.
LeGrand DG and Gaines Jr GL.
The Journal of Physical Chemistry, 98(18), 4842-4844 (1994)
Solution phase coordination chemistry of trivalent lanthanide and actinide cations with bis (2, 4, 4-trimethylpentyl) dithiophosphinic acid.
Jensen MP, et al.
Journal of Nuclear Science and Technology (Abingdon, United Kingdom), 39, 255-258 (2002)