Wichtige Dokumente
724998
1-Butanol-13C4
99 atom % 13C
Synonym(e):
1-Butyl-13C4-alkohol
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
99% (CP)
Form
liquid
bp
116-118 °C (lit.)
Dichte
0.853 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+4
SMILES String
[13CH3][13CH2][13CH2][13CH2]O
InChI
1S/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3/i1+1,2+1,3+1,4+1
InChIKey
LRHPLDYGYMQRHN-JCDJMFQYSA-N
Verpackung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
95.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
35 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)