Wichtige Dokumente
489328
Ethylformiat-d
98 atom % D
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % D
Qualitätsniveau
Brechungsindex
n20/D 1.359 (lit.)
bp
52-54 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−80 °C (lit.)
Dichte
0.933 g/mL at 25 °C
Anwendung(en)
environmental
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
[2H]C(=O)OCC
InChI
1S/C3H6O2/c1-2-5-3-4/h3H,2H2,1H3/i3D
InChIKey
WBJINCZRORDGAQ-WFVSFCRTSA-N
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
-2.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-19.00 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?