Wichtige Dokumente
176672
Methylformiat-d
99 atom % D
Synonym(e):
Methyl deuterioformate
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
9.34 psi ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Isotopenreinheit
99 atom % D
Assay
99% (CP)
Brechungsindex
n20/D 1.3435 (lit.)
bp
34 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-100 °C (lit.)
Dichte
0.990 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+1
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[2H]C(=O)OC
InChI
1S/C2H4O2/c1-4-2-3/h2H,1H3/i2D
InChIKey
TZIHFWKZFHZASV-VMNATFBRSA-N
Verpackung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
-25.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-32 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?