484423
1-Phenoxy-2-propanol
≥93%
Synonym(e):
DOWANOL® PPh, Propylen-phenoxytol, Propylenglykol-phenylether
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥93%
Verunreinigungen
<7% di(propylene glycol) phenyl ether
Brechungsindex
n20/D 1.523 (lit.)
bp
243 °C (lit.)
Löslichkeit
water: soluble 198 g/L at 20 °C
Dichte
1.064 g/mL at 20 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
phenoxy
SMILES String
CC(O)COc1ccccc1
InChI
1S/C9H12O2/c1-8(10)7-11-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8,10H,7H2,1H3
InChIKey
IBLKWZIFZMJLFL-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?