484210
Di(propylenglycol)propylether, Isomermischung
≥98.5%
Synonym(e):
DOWANOL® DPnP
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98.5%
Brechungsindex
n20/D 1.424 (lit.)
bp
212 °C (lit.)
Dichte
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
OC(COC(C)COCCC)C
InChI
1S/C9H20O3/c1-2-6-11-8-4-9-12-7-3-5-10/h10H,2-9H2,1H3
InChIKey
YUTGRHOAEOCWTD-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
201.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
94 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?