Merck
47666
Sigma-Aldrich
Fmoc-Phe-Wang Harz
extent of labeling: 0.4-0.8 mmol/g loading
Synonym(e):
Fmoc-L-phenylalanin-4-benzyloxybenzylester polymer gebunden
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
eCl@ss:
32160406
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.26
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Qualitätsniveau
Kennzeichnungsgrad
0.4-0.8 mmol/g loading
Matrix
polystyrene, crosslinked with 1% DVB
Partikelgröße
100-200 mesh
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Fmoc
Lagertemp.
2-8°C
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)