Wichtige Dokumente
47638
Fmoc-Val-OH
≥98.0% (HPLC)
Synonym(e):
N-(Fluorenyl-9-methoxycarbonyl)-L-valin, Fmoc-L-valin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (HPLC)
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D −17±1°, c = 1% in DMF
Eignung der Reaktion
reaction type: C-H Activation
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reagent type: ligand
reaction type: Peptide Synthesis
mp (Schmelzpunkt)
143-145 °C (lit.)
143-147 °C
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Fmoc
amine
carboxylic acid
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C20H21NO4/c1-12(2)18(19(22)23)21-20(24)25-11-17-15-9-5-3-7-13(15)14-8-4-6-10-16(14)17/h3-10,12,17-18H,11H2,1-2H3,(H,21,24)(H,22,23)/t18-/m0/s1
InChIKey
UGNIYGNGCNXHTR-SFHVURJKSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- difficult sequence-containing pentapeptides using O-acyl isodipeptide unit
- peptides by backbone amide linker (BAL) strategy via Fmoc Solid-phase synthesis
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?