Merck
475521
Sigma-Aldrich
3-(Iodmethyl)pyridinhydriodid
96%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H7I2N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
346.94
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
96%
mp (Schmelzpunkt)
191-195 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
iodo
SMILES String
I[H].ICc1cccnc1
InChI
1S/C6H6IN.HI/c7-4-6-2-1-3-8-5-6;/h1-3,5H,4H2;1H
InChIKey
BAQXGQCFFKMGOQ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
3-(Iodomethyl)pyridine hydriodide is a halogenated heterocyclic building block.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)