Merck
P43807
Sigma-Aldrich
4-(Chlormethyl)pyridin -hydrochlorid
97%
Synonym(e):
4-Picolylchlorid -hydrochlorid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H6ClN · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
164.03
Beilstein:
3689154
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
166-173 °C (lit.)
SMILES String
Cl[H].ClCc1ccncc1
InChI
1S/C6H6ClN.ClH/c7-5-6-1-3-8-4-2-6;/h1-4H,5H2;1H
InChIKey
ZDHKVKPZQKYREU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)