Wichtige Dokumente
416444
3-(Boc-amino)-1-propanol
97%
Synonym(e):
N-(3-Hydroxypropyl)-carbamidsäure-tert.-butylester
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reagent type: cross-linking reagent
Brechungsindex
n20/D 1.453
Dichte
1.025 g/mL at 20 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
Boc
amine
hydroxyl
SMILES String
OCCCNC(OC(C)(C)C)=O
InChI
1S/C8H17NO3/c1-8(2,3)12-7(11)9-5-4-6-10/h10H,4-6H2,1-3H3,(H,9,11)
InChIKey
XDJCYKMWJCYQJM-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
228.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
109 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?