Wichtige Dokumente
682179
2-(Brommethyl)-6-Methylpyridin
97%
Synonym(e):
6-Methyl-2-(brommethyl)-pyridin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
38-42 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
SMILES String
Cc1cccc(CBr)n1
InChI
1S/C7H8BrN/c1-6-3-2-4-7(5-8)9-6/h2-4H,5H2,1H3
InChIKey
WJFDCFHWFHCLIW-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?