Wichtige Dokumente
464937
(Cyanomethyl)triphenylphosphoniumchlorid
98%
Synonym(e):
NSC 92174
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: C-C Bond Formation
mp (Schmelzpunkt)
275 °C (dec.) (lit.)
Funktionelle Gruppe
nitrile
phosphine
SMILES String
[Cl-].N#CC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H17NP.ClH/c21-16-17-22(18-10-4-1-5-11-18,19-12-6-2-7-13-19)20-14-8-3-9-15-20;/h1-15H,17H2;1H/q+1;/p-1
InChIKey
ARPLQAMUUDIHIT-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
Reactant involved in:
- Condenation reactions
- Wittig reactions
- Synthesis of phosphonium-iodonium ylides
- Preparation of α,β-unsaturated esters, amides, and nitriles
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?