Wichtige Dokumente
47718
Formylmethyl-triphenylphosphoniumchlorid
≥97.0% (AT)
Synonym(e):
2-Oxoethyl-triphenylphosphoniumchlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (AT)
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: C-C Bond Formation
mp (Schmelzpunkt)
209-212 °C (dec.) (lit.)
Funktionelle Gruppe
aldehyde
phosphine
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Cl-].O=CC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H18OP.ClH/c21-16-17-22(18-10-4-1-5-11-18,19-12-6-2-7-13-19)20-14-8-3-9-15-20;/h1-16H,17H2;1H/q+1;/p-1
InChIKey
RVEJRPJGKXTQIF-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
- Hydroazidation reactions in preparation of a-azido alcohols
- Preparation of prodrug (2-hydroxyamino-vinyl)-triphenyl-phosphonium (HVTP) inhibitor of peroxidase activity and apoptosis
- Intramolecular [4 + 3] cycloaddition reactions
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?