Wichtige Dokumente
464678
Palladium(II)-iodid
97%
Synonym(e):
Palladium diiodide, Palladium iodide, Palladous iodide
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: palladium
mp (Schmelzpunkt)
350 °C (dec.) (lit.)
Dichte
6.003 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
I[Pd]I
InChI
1S/2HI.Pd/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChIKey
HNNUTDROYPGBMR-UHFFFAOYSA-L
Hinweis zur Analyse
Methode: Bildung eines rotvioletten Farbstoffes mit Chromazurol S.
Messbereiche können abweichen, falls die Reagenzien in Kombination mit anderen Photometern oder Methoden als angegeben verwendet werden.
Messbereiche können abweichen, falls die Reagenzien in Kombination mit anderen Photometern oder Methoden als angegeben verwendet werden.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?