Merck
394599
Sigma-Aldrich
Magnesiumiodid
98%
Synonym(e):
Magnesium diiodide
About This Item
Lineare Formel:
MgI2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
278.11
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
637 °C (dec.) (lit.)
Dichte
4.43 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
I[Mg]I
InChI
1S/2HI.Mg/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChIKey
BLQJIBCZHWBKSL-UHFFFAOYSA-L
Anwendung
When reacted with cyclic sulfates of vic-diols, produces the corresponding olefins in excellent yields.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Jang, D.O. Joo, Y.H.
Synthetic Communications, 28, 871-871 (1998)