Merck
450847
Sigma-Aldrich
Dysprosium(III)-fluorid
anhydrous, powder, ≥99.98% trace rare earth metals basis
Synonym(e):
Dysprosium fluoride, Dysprosium trifluoride
About This Item
Lineare Formel:
DyF3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
219.50
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Qualität
anhydrous
Qualitätsniveau
Assay
≥99.98% trace rare earth metals basis
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: dysprosium
Verunreinigungen
<100 ppm water
SMILES String
F[Dy](F)F
InChI
1S/Dy.3FH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
InChIKey
FWQVINSGEXZQHB-UHFFFAOYSA-K
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)