449954
Neodym(III)-fluorid
anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis
Synonym(e):
Neodymium fluoride, Neodymium trifluoride
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
anhydrous
Qualitätsniveau
Assay
99.99% trace metals basis
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: neodymium
Verunreinigungen
≤150.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
bp
2300 °C (lit.)
Dichte
6.65 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
F[Nd](F)F
InChI
1S/3FH.Nd/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChIKey
XRADHEAKQRNYQQ-UHFFFAOYSA-K
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?