Merck
447056
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-2-Acetoxypropionylchlorid
97%
Synonym(e):
O-Acetyl-L-milchsäure-chlorid, AP-Cl
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH(O2CCH3)COCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
150.56
Beilstein:
1722943
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Optische Aktivität
[α]20/D −31°, c = 4 in chloroform
Brechungsindex
n20/D 1.423 (lit.)
bp
50 °C/5 mmHg (lit.)
Dichte
1.189 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
acyl chloride
ester
SMILES String
C[C@H](OC(C)=O)C(Cl)=O
InChI
1S/C5H7ClO3/c1-3(5(6)8)9-4(2)7/h3H,1-2H3/t3-/m0/s1
InChIKey
ALHZEIINTQJLOT-VKHMYHEASA-N
Anwendung
Frequently used chiral building block. Also used to resolve a bicyclic α-hydroxylactone and to prepare chiral phosphonates used in an enantiomeric excess assay of unprotected amino acids. Useful chiral derivatizing agent.
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Hulst, R. et al.
Tetrahedron, 50, 11721-11721 (1994)
Zhu, J. et al.
The Journal of Organic Chemistry, 60, 6389-6389 (1995)
Kende, A.S. et al.
Journal of the American Chemical Society, 115, 9842-9842 (1993)
Tetrahedron Asymmetry, 2, 987-987 (1991)
Burlina, F. et al.
Tetrahedron Letters, 35, 8151-8151 (1994)