435007
Hydroxypropylcellulose
average Mw ~80,000, average Mn ~10,000, powder, 20 mesh particle size (99% through)
Synonym(e):
HPC
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
biological oxygen demand (BOD) 14,000 ppm
Qualitätsniveau
Form
powder
Selbstzündungstemp.
752 °F
Mol-Gew.
average Mn ~10,000
average Mw ~80,000
Verunreinigungen
<5 wt. %
Partikelgröße
20 mesh (99% through)
pH-Wert
5.0-8.5
Grenzflächenspannung Mineralöl
12.5 dyn/cm, 0.1 wt. % in H2O (vs. mineral oil)
Viskosität
250-800 cP, 10 wt. % in H2O(25 °C)(lit.)
Löslichkeit
H2O: insoluble (above 45 °C)
polar organic solvents: soluble
Dichte
0.5 g/mL at 25 °C (lit.)
InChI
1S/C12H20N2/c1-5-12(13)11-7-6-10(14(3)4)8-9(11)2/h6-8,12H,5,13H2,1-4H3
InChIKey
RRHXDYJWVYFMKV-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)