423203
(Hydroxypropyl)methylcellulose
average Mn ~86,000
Synonym(e):
HPMC, Hypromellose
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Qualitätsniveau
Mol-Gew.
average Mn ~86,000
Kennzeichnungsgrad
1.8-2.0 mol methoxy per mol cellulose (D.S.)
29 wt. % methoxy
0.2 mol propylene oxide per mol cellulose (M.S.)
7 wt. % propylene oxide
Oberflächenspannung
43-55 dyn/cm, 25 °C, 0.05 wt. %
Viskosität
4,000 cP, 2 wt. % in H2O(20 °C, Ubbelohde)(lit.)
Übergangstemp.
gel point 58-64 °C
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?