Wichtige Dokumente
434973
2-Hydroxyethylcellulose
average Mv ~720,000
Synonym(e):
Cellulose hydroxyethylate
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder or crystals
Qualitätsniveau
Selbstzündungstemp.
725 °F
Mol-Gew.
average Mv ~720,000
Kennzeichnungsgrad
2.5 mol per mol cellulose (M.S.)
Viskosität
4,500-6,500 cP, 2 wt. % in H2O(25 °C, Brookfield, spindle #4) (60 rpm)(lit.)
Dichte
0.6 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
O1C(C(C(C(C1CO)OC)O)OCCO)OC2C(OC(C(C2O)O)OC4C(OC(C(C4O)O)C)CO)COC3OC(C(C(C3O)O)OC)CO
InChI
1S/C29H52O21/c1-10-15(34)16(35)24(13(8-33)45-10)49-28-20(39)18(37)25(50-29-26(43-5-4-30)21(40)23(42-3)12(7-32)47-29)14(48-28)9-44-27-19(38)17(36)22(41-2)11(6-31)46-27/h10-40H,4-9H2,1-3H3
InChIKey
CWSZBVAUYPTXTG-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?