Wichtige Dokumente
186791
tert-Butylchloracetat
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.423 (lit.)
bp
48-49 °C/11 mmHg (lit.)
Dichte
1.053 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
ester
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)CCl
InChI
1S/C6H11ClO2/c1-6(2,3)9-5(8)4-7/h4H2,1-3H3
InChIKey
KUYMVWXKHQSIAS-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- imidazol-1-yl-acetic acid hydrochloride
- cis-disubstituted aziridine ester via aza-Darzens reaction
- 1,10-diaza-18-crown-6 based sensors bearing a coumarin fluorophore
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
114.8 °F
Flammpunkt (°C)
46 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?