Wichtige Dokumente
245631
Bromessigsäure-benzylester
96%
Synonym(e):
Benzyl-bromacetat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
96%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.544 (lit.)
bp
166-170 °C/22 mmHg (lit.)
Dichte
1.446 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
ester
phenyl
SMILES String
BrCC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C9H9BrO2/c10-6-9(11)12-7-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2
InChIKey
JHVLLYQQQYIWKX-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?