413658
Indium(I)-iodid
AnhydroBeads™, −10 mesh, 99.999% trace metals basis
Synonym(e):
Indium monoiodide
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktlinie
AnhydroBeads™
Qualitätsniveau
Assay
99.999% trace metals basis
Form
beads
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: indium
Verunreinigungen
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
Partikelgröße
−10 mesh
SMILES String
[In]I
InChI
1S/HI.In/h1H;/q;+1/p-1
InChIKey
FOVZCYAIUZHXGB-UHFFFAOYSA-M
Rechtliche Hinweise
Zubehör
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)