450782
Chrom(II)-chlorid
anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis
Synonym(e):
Chromium dichloride, Chromous chloride
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
anhydrous
Qualitätsniveau
Assay
99.99% trace metals basis
Form
powder
Verunreinigungen
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
mp (Schmelzpunkt)
824 °C (lit.)
Dichte
2.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cl[Cr]Cl
InChI
1S/2ClH.Cr/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChIKey
XBWRJSSJWDOUSJ-UHFFFAOYSA-L
Anwendung
Zubehör
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)