Wichtige Dokumente
413046
Lithiumacetylacetonat
97%
Synonym(e):
2,4-Pentandion Lithiumderivat, Acetylacetonlithiumderivat, Li(acac)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
Eignung der Reaktion
core: lithium
mp (Schmelzpunkt)
250 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
[Li+].C\C([O-])=C\C(C)=O
InChI
1S/C5H8O2.Li/c1-4(6)3-5(2)7;/h3,6H,1-2H3;/q;+1/p-1/b4-3-;
InChIKey
JTEOOCAGEXVCBQ-LNKPDPKZSA-M
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?