Wichtige Dokumente
F300
Eisen(III)-Acetylacetonat
97%
Synonym(e):
2,4-Pentandion Eisen(III)-Derivat, Fe(acac)3, Tris-(2,4-pentandionato)-eisen(III)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
powder
Eignung der Reaktion
core: iron
reagent type: catalyst
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp (Schmelzpunkt)
180-182 °C (dec.) (lit.)
Dichte
5.24 g/mL at 25 °C (lit.)
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
SMILES String
CC(=O)\C=C(\C)O[Fe](O\C(C)=C/C(C)=O)O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/3C5H8O2.Fe/c3*1-4(6)3-5(2)7;/h3*3,6H,1-2H3;/q;;;+3/p-3/b3*4-3-;
InChIKey
AQBLLJNPHDIAPN-LNTINUHCSA-K
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
A Practical and Catalytic Reductive Olefin Coupling
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)