409537
Poly(ethylenglycol)methacrylat
average Mn 360, methacrylate, 500-800 ppm MEHQ as inhibitor
Synonym(e):
Ethoxyliertes 2-Hydroxyethylmethacrylat, Poly(ethylenoxid)monomethacrylat
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Poly(ethylenglycol)methacrylat, average Mn 360, contains 500-800 ppm MEHQ as inhibitor
Form
liquid
Qualitätsniveau
Mol-Gew.
average Mn 360
Enthält
500-800 ppm MEHQ as inhibitor
Eignung der Reaktion
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: Polymerization Reactions
Brechungsindex
n20/D 1.464
Dichte
1.105 g/mL at 25 °C
Ω-Ende
hydroxyl
α-Ende
methacrylate
Polymerarchitektur
shape: linear
functionality: heterobifunctional
InChI
1S/C6H10O3/c1-5(2)6(8)9-4-3-7/h7H,1,3-4H2,2H3
InChIKey
WOBHKFSMXKNTIM-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Abbaubare Mikrosphären mittelsSuspensionspolymerisationsverfahren. Die amphiphile Natur von PEGMA ermöglicht das Durchführender Polymerisation durch direkte Öl-in-Wasser-Suspension.
- Polymere chelatbildende Beads für das wirksameEntfernen von Schwermetallen aus wässrigen Lösungen.
Physikalische Form
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?