Wichtige Dokumente
730270
Poly(ethylenglycol)methyletheracrylat
average Mn 2,000, acrylate, methoxy, MEHQ as inhibitor, chemical modification reagent polymerization reactions
Synonym(e):
Acryl-PEG, Methoxy-PEG-acrylat, Methoxy-poly-(ethylenglykol)-monoacrylat, Poly-(ethylenglykol)-monomethylether-monoacrylat, mPEG-acrylat
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Poly(ethylenglycol)methyletheracrylat, average Mn 2,000, contains MEHQ as inhibitor
Form
solid
Qualitätsniveau
Mol-Gew.
average Mn 2,000
Enthält
MEHQ as inhibitor
Eignung der Reaktion
reagent type: chemical modification reagent
reaction type: Polymerization Reactions
Übergangstemp.
Tm 49-54 °C
Dichte
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
Mw/Mn
<1.1
Ω-Ende
acrylate
α-Ende
methoxy
Polymerarchitektur
shape: linear
functionality: monofunctional
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OCCO.OC(=O)C=C
InChI
1S/C3H4O2.C2H6O2/c1-2-3(4)5;3-1-2-4/h2H,1H2,(H,4,5);3-4H,1-2H2
Angaben zur Herstellung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?