Wichtige Dokumente
729841
Triethylenglykol-Methylether-Methacrylat
contains MEHQ as inhibitor, 93%
Synonym(e):
Methoxy TEG methacrylate
Qualitätsniveau
Assay
93%
Form
liquid
Mol-Gew.
average Mn 200
Enthält
MEHQ as inhibitor
1500-2500 ppm MEHQ as inhibitor
Brechungsindex
n20/D 1.446
Dichte
1.027 g/mL at 25 °C
Ω-Ende
methacrylate
α-Ende
methoxy
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COCCOCCOCCOC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C11H20O5/c1-10(2)11(12)16-9-8-15-7-6-14-5-4-13-3/h1,4-9H2,2-3H3
InChIKey
OBBZSGOPJQSCNY-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?