401544
Kaliumbisulfat
≥99.99% trace metals basis
Synonym(e):
Kaliumhydrogensulfat
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥99.99% trace metals basis
Form
crystals and lumps
Verunreinigungen
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
mp (Schmelzpunkt)
214 °C (lit.)
Säurezahl
35‑37%(as H2SO4)
Dichte
2.32 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[K+].OS([O-])(=O)=O
InChI
1S/K.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChIKey
CHKVPAROMQMJNQ-UHFFFAOYSA-M
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?