156477
4-(Dimethylamino)benzaldehyd
ACS reagent, 99%
Synonym(e):
Ehrlich-Reagens
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
powder
Glührückstand
≤0.1%
mp (Schmelzpunkt)
72-75 °C (lit.)
Löslichkeit
alcohol: passes test (APHA ≤60)
hydrochloric acid: passes test
λmin
369 nm
λmax
385 nm
Funktionelle Gruppe
aldehyde
amine
SMILES String
CN(C)c1ccc(C=O)cc1
InChI
1S/C9H11NO/c1-10(2)9-5-3-8(7-11)4-6-9/h3-7H,1-2H3
InChIKey
BGNGWHSBYQYVRX-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1B
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
327.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
164 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?