Merck
39952
Sigma-Aldrich
1-Butyl-3-methylimidazolacetat
≥95%
Synonym(e):
1-Butyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium acetate, 1-Methyl-3-butylimidazolium acetate
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H18N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
198.26
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
≥95%
Form
liquid
Verunreinigungen
≤2.0% water
SMILES String
CC([O-])=O.CCCCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C8H15N2.C2H4O2/c1-3-4-5-10-7-6-9(2)8-10;1-2(3)4/h6-8H,3-5H2,1-2H3;1H3,(H,3,4)/q+1;/p-1
InChIKey
BSKSXTBYXTZWFI-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
1-Butyl-3-methylimidazolacetat ist eine ionische Flüssigkeit auf Basis von 1-Alkyl-3-methylimidazol.
Anwendung
1-Butyl-3-methylimidazolacetat kann aufgrund seiner Stabilität in Luft und Wasser und seiner Mischbarkeit mit den meisten CE-Lösungsmitteln als Additiv für Elektrolyte in der nicht wässrigen Kapillarelektrophorese (NACE) verwendet werden.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
307.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
153.00 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Solubility and density of carbon dioxide in different aqueous alkanolamine solutions blended with 1-butyl-3-methylimidazolium acetate ionic liquid at high pressure
Shojaeian, Abolfazl, and Ali Haghtalab
Journal of Molecular Liquids, 187, 218-225 (2013)
Comparison of the thermal denaturing of human serum albumin in the presence of guanidine hydrochloride and 1-butyl-3-methylimidazolium ionic liquids
Heller, William T.
The Journal of Physical Chemistry B, 117.8, 2378-2383 (2013)
Physicochemical properties of 1-butyl-3-methylimidazolium acetate
Bogolitsyn, K. G., T. E. Skrebets, and T. A. Makhova
Russ. J. Gen. Chem., 79.1, 125-128 (2009)
Volumetric and viscometric behaviour of the binary systems of N-methyldiethanolamine and diethanolamine with 1-butyl-3-methylimidazolium acetate at various temperatures
Haghtalab, Ali, and Abolfazl Shojaeian
The Journal of Chemical Thermodynamics, 68, 128-137 (2014)
Solvent infusion processing of all-cellulose composite materials
Huber, Tim, et al.
Carbohydrate Polymers, 90.1, 730-733 (2012)