Wichtige Dokumente
76420
1-Butyl-3-methyl-imidazolium-trifluormethansulfonat
≥95.0% (H-NMR)
Synonym(e):
BMIM Otf
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥95.0% (H-NMR)
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.434
Dichte
1.292 g/mL at 20 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
fluoro
triflate
SMILES String
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.CCCCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C8H15N2.CHF3O3S/c1-3-4-5-10-7-6-9(2)8-10;2-1(3,4)8(5,6)7/h6-8H,3-5H2,1-2H3;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
InChIKey
FRZPYEHDSAQGAS-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>212.0 °F
Flammpunkt (°C)
> 100 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?