Merck
395048
Sigma-Aldrich
Methylamin -Lösung
greener alternative
2.0 M in methanol
Synonym(e):
Monomethylamin
About This Item
Lineare Formel:
CH3NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
31.06
Beilstein:
741851
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Dampfdruck
10.86 psi ( 55 °C)
2.07 psi ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Form
liquid
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Konzentration
2.0 M in methanol
bp
40 °C
Dichte
0.785 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
amine
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
SMILES String
CN
InChI
1S/CH5N/c1-2/h2H2,1H3
InChIKey
BAVYZALUXZFZLV-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Wir verpflichten uns, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die ein oder mehrere der „12 Prinzipien der Grünen Chemie“ erfüllen. Dieses Produkt wurde zu Zwecken der Energieeffizienz verbessert. Weitere Informationen finden Sie hier.
Methylamin-Lösung ist eine wässrige Lösung von Methylamin. Sie wird verwendet, um aminoterminierte Monoschichten von Phthalimid auf Siliziumoberflächen zu synthetisieren.
Anwendung
Methylaminlösung 2,0 M in Methanol kann als Vorläufer, der die Synthese von Materialien auf Perowskitbasis begünstigt, eingesetzt werden. Sie kann auch als deaktivierendes Mittel zur Untersuchung der katalytischen Leistung von sauren, großporigen Ionenaustauscherharzen eingesetzt werden. Sie kann durch Glühen behandelt werden, um Unreinheiten in den Korngrenzen zu reduzieren und die Stabilität und Effizienz der Perowskit-Solarzellen zu verbessern.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
44.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
7 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Preparation of amino-terminated monolayers via hydrolysis of phthalimide anchored to Si (1 1 1)
Ara, Masato and Tsuji
Surface Science, 601, 5098-5510 (2007)
Deactivation of ion exchange catalysts by acetonitrile and methylamine
Gonzalez R, et al.
Topics in Catalysis, 54(16-18), 1054-1054 (2011)
Post-annealing of MAPbI 3 perovskite films with methylamine for efficient perovskite solar cells
Jiang Y, et al.
Materials Horizons, 3(6), 548-555 (2016)
Xin Yu Chin et al.
Nature communications, 6, 7383-7383 (2015-06-26)
Despite the widespread use of solution-processable hybrid organic-inorganic perovskites in photovoltaic and light-emitting applications, determination of their intrinsic charge transport parameters has been elusive due to the variability of film preparation and history-dependent device performance. Here we show that screening
T Kokubo et al.
Journal of biomedical materials research, 24(6), 721-734 (1990-06-01)
High-strength bioactive glass-ceramic A-W was soaked in various acellular aqueous solutions different in ion concentrations and pH. After soaking for 7 and 30 days, surface structural changes of the glass-ceramic were investigated by means of Fourier transform infrared reflection spectroscopy