Merck
499145
Sigma-Aldrich
Ammoniak -Lösung
7 N in methanol
About This Item
Lineare Formel:
NH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
17.03
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.55
Form
liquid
Qualitätsniveau
Konzentration
6.5-7.5 M (by NaOH, titration)
7 N in methanol
Verunreinigungen
≤0.1% water (Karl Fischer)
Dichte
0.779 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
N
InChI
1S/H3N/h1H3
InChIKey
QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ammoniaklösung wird häufig als pH-veränderndes oder als Puffermittel in verschiedenen Flüssigformulierungen eingesetzt. In manchen chemischen Reaktionen wirkt sie als Base.
Anwendung
Ammoniaklösung (7N methanolisches Ammoniak) kann bei der Vorbereitung von Trioxolanen verwendet werden. Sie kann darüber hinaus auch beim Vorbereiten von Wasserstoffhalidsalzen (HX) primärer Amine unter Mikrowellenbestrahlung verwendet werden.
Ammoniaklösung (7N methanolisches Ammoniak) kann für folgende Synthesen verwendet werden:      
  • Halogenwasserstoffsalze primärer Amine aus entsprechenden Halogeniden unter Mikrowellenbestrahlung.      
  • N-Alkylbis(3-aminopropyl)amine durch Raney-Nickel-katalysierte Hydrierung von N-Alkylbis(cyanoethyl)aminen.
  • 2-Chinoxalincarboxamid durch Ammonolyse von 2-Methoxycarbonylchinoxalin.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes,Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
57.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
14 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Weak base dispiro-1,2,4-trioxolanes: potent antimalarial ozonides.
Tang Y, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 17(5), 1260-1265 (2007)
Microwave-assisted synthesis of primary amine HX salts from halides and 7M ammonia in methanol.
Saulnier MG, et al.
Tetrahedron Letters, 45(2), 397-399 (2004)
Ledgard J.
The Preparatory Manual of Explosives., 41-41 (2007)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 65-66 (1994)
Patricia A Wright et al.
Respiratory physiology & neurobiology, 184(3), 231-240 (2012-08-23)
In this review we pose the following seven questions related to ammonia and fish that represent gaps in our knowledge. 1. How is ammonia excretion linked to sodium uptake in freshwater fish? 2. How much does branchial ammonia excretion in