Merck
378046
Sigma-Aldrich
2-Amino-5-chlorbenzoesäure
90%, technical grade
Synonym(e):
5-Chlor-anthranilsäure
About This Item
Lineare Formel:
H2NC6H3(Cl)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
171.58
Beilstein:
639027
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
eCl@ss:
32160406
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualität
technical grade
Qualitätsniveau
Assay
90%
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
204-206 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
Nc1ccc(Cl)cc1C(O)=O
InChI
1S/C7H6ClNO2/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3H,9H2,(H,10,11)
InChIKey
IFXKXCLVKQVVDI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)