Wichtige Dokumente
419443
2-Amino-5-methylbenzoesäure
99%
Synonym(e):
5-Methyl-anthranilsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
175 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
Cc1ccc(N)c(c1)C(O)=O
InChI
1S/C8H9NO2/c1-5-2-3-7(9)6(4-5)8(10)11/h2-4H,9H2,1H3,(H,10,11)
InChIKey
NBUUUJWWOARGNW-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)