Wichtige Dokumente
8.04784
Sigma-Aldrich
Isatoic anhydride
for synthesis
Synonym(e):
Isatoic anhydride, Anthranilic acid N-carboxylic acid anhydride, 1,4-Dihydro-2H-3,1-benzoxazin-2,4-dione, 2H-3,1-Benzoxazine-2,4-(1H)-dione
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H5NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
163.13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352115
EG-Index-Nummer:
204-255-0
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (acidimetric)
Form
powder
Selbstzündungstemp.
>600 °C
Wirksamkeit
>6400 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
350 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
230-232 °C
Übergangstemp.
flash point 308 °C
Löslichkeit
0.3 g/L
Schüttdichte
600 kg/m3
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
N1c2c(cccc2)C(=O)OC1=O
InChI
1S/C8H5NO3/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)9-8(11)12-7/h1-4H,(H,9,11)
InChIKey
TXJUTRJFNRYTHH-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (acidimetrisch): ≥ 97.0 %
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
586.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
308 °C - closed cup