Merck
A45467
Sigma-Aldrich
2-Amino-4-Chlorbenzoesäure
98%
Synonym(e):
4-Chlor-anthranilsäure
About This Item
Lineare Formel:
H2NC6H3(Cl)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
171.58
Beilstein:
743349
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
Farbe
white to tan
mp (Schmelzpunkt)
231-233 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
Nc1cc(Cl)ccc1C(O)=O
InChI
1S/C7H6ClNO2/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4/h1-3H,9H2,(H,10,11)
InChIKey
JYYLQSCZISREGY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)