Wichtige Dokumente
375241
Propylvinylether
99%
Synonym(e):
1-(Ethenyloxy)propane, 1-(Vinyloxy)propane, n -Propyl vinyl ether
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
365 °F
Enthält
0.1% potassium hydroxide as inhibitor
Brechungsindex
n20/D 1.391 (lit.)
bp
65 °C (lit.)
Dichte
0.768 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCCOC=C
InChI
1S/C5H10O/c1-3-5-6-4-2/h4H,2-3,5H2,1H3
InChIKey
OVGRCEFMXPHEBL-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-14.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-26 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)