Alle Fotos(4)
Wichtige Dokumente
182729
Poly(methylvinylether) -Lösung
50 wt. % in H2O
Synonym(e):
Methyl Vinyl Ether Polymer
Alle Fotos(4)
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
0.03 atm ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Konzentration
50 wt. % in H2O
Brechungsindex
n20/D 1.467
Übergangstemp.
Tg −31 °C
Dichte
1.03 g/mL at 25 °C
SMILES String
COC=C
InChI
1S/C3H6O/c1-3-4-2/h3H,1H2,2H3
InChIKey
XJRBAMWJDBPFIM-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Poly(methyl vinyl ether) solution can be used asa precursor to synthesize thermosensitive microgels.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?