Wichtige Dokumente
8.01391
Sigma-Aldrich
Ethyl vinyl ether
(stabilised with potassium hydroxide) for synthesis
Synonym(e):
Vinylethylether
About This Item
Lineare Formel:
C2H5OCH=CH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
72.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352112
EG-Index-Nummer:
203-718-4
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Dampfdruck
560 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
178 °C
Wirksamkeit
6120 mg/kg LD50, oral (Rat)
>15000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Expl.-Gr.
1.3-12.0 % (v/v)
bp
36 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-115 °C
Übergangstemp.
flash point -45 °C
Löslichkeit
8.3 g/L
Dichte
0.75 g/cm3 at 20 °C
SMILES String
O(CC)C=C
InChI
1S/C4H8O/c1-3-5-4-2/h3H,1,4H2,2H3
InChIKey
FJKIXWOMBXYWOQ-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 99.0 % (a/a)
Dichte ( d 5°C / 4°C): 0.769 - 0.773
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
-49.0 °F
Flammpunkt (°C)
-45 °C