Merck
278351
Sigma-Aldrich
Isobutylvinylether
contains 0.1% potassium hydroxide as stabilizer, 99%
Synonym(e):
Vinylisobutylether
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2CHCH2OCH=CH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
100.16
Beilstein:
1560159
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Dampfdichte
3.45 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
68 mmHg ( 20 °C)
Assay
99%
Form
liquid
Enthält
0.1% potassium hydroxide as stabilizer
Brechungsindex
n20/D 1.395 (lit.)
bp
82-83 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−112 °C (lit.)
Dichte
0.768 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)COC=C
InChI
1S/C6H12O/c1-4-7-5-6(2)3/h4,6H,1,5H2,2-3H3
InChIKey
OZCMOJQQLBXBKI-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Isobutylvinylether (IBVE) ist ein Vinylether-Monomer, das in der Polymerindustrie breite Anwendung findet. Er wird aufgrund seiner wünschenswerten Eigenschaften, einschließlich hoher Reaktivität, Sauerstoffdurchlässigkeit, guter Löslichkeit und Vernetzungsfähigkeit, in verschiedenen Anwendungen wie Klebstoffen, Beschichtungen, Dichtstoffen, Tintenherstellung, Elastomeren, landwirtschaftlichen Chemikalien und speziellen Polymerformulierungen verwendet. Außerdem wird er in verschiedenen biomedizinischen Anwendungen eingesetzt, u. a. in Arzneimittelabgabesystemen, in der Gewebetechnik und für biokompatible Beschichtungen.
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Christopher L Rock et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 48(2), 461-467 (2018-11-30)
The phosphine-substituted α-diimine Ni precursor, (Ph2PPrDI)Ni, has been found to catalyze alkene hydrosilylation in the presence of Ph2SiH2 with turnover frequencies of up to 124 h-1 at 25 °C (990 h-1 at 60 °C). Moreover, the selective hydrosilylation of allylic