449652
Bariumchlorid
AnhydroBeads™, −10 mesh, 99.95% trace metals basis
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktlinie
AnhydroBeads™
Qualitätsniveau
Assay
99.95% trace metals basis
Verunreinigungen
≤550.0 ppm Trace Metal Analysis
Partikelgröße
−10 mesh
mp (Schmelzpunkt)
963 °C (lit.)
Dichte
3.856 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cl[Ba]Cl
InChI
1S/Ba.2ClH/h;2*1H/q+2;;/p-2
InChIKey
WDIHJSXYQDMJHN-UHFFFAOYSA-L
Rechtliche Hinweise
Zubehör
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)