Merck
342289
Sigma-Aldrich
cis,cis-1,3,5-Trimethylcyclohexan-1,3,5-tricarbonsäure
99%
Synonym(e):
Kemps Trisäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H18O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
258.27
Beilstein:
3557263
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
241-243 °C (lit.)
SMILES String
C[C@@]1(C[C@](C)(C[C@](C)(C1)C(O)=O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C12H18O6/c1-10(7(13)14)4-11(2,8(15)16)6-12(3,5-10)9(17)18/h4-6H2,1-3H3,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)/t10-,11+,12-
InChIKey
AZWHPGZNOIYGFB-ZSBIGDGJSA-N
Anwendung
Versatile molecule for molecular recognition studies. Also used to prepare a chiral auxiliary for asymmetric radical addition, allylation, and annulation reactions.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Journal of the American Chemical Society, 114, 7707-7707 (1992)
J. Chem. Soc. Perkin Trans. II, 569-569 (1994)
Journal of the American Chemical Society, 114, 1919-1919 (1992)